Läs mer
- Home
- Products
- Vågar och vågar
- Laboratorievågar
- Elektroniska vågar med vågplatta
- Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
Produktkod. 16625683 Handla allt Sartorius Produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
Lagligt för handel:
Klass I
Klass II
Klass III
Kalibrering:
Internt
Packungsgröße:
Varje
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet | Läsbarhet | Lagligt för handel | Kalibrering | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 16625683 | 6.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Klass I | Internt | - |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Klass I | - | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Klass I | Internt | - |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Klass I | - | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Klass I | Internt | Varje |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Klass I | - | Varje |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Klass I | Internt | - |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Klass I | - | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16602454 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internt | - |
| 16692444 | 1.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16682444 | 1.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16666243 | 2.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16672454 | 2.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16662454 | 2.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16652454 | 2.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16616253 | 3.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16686243 | 3.2 kg | 10 mg | Klass II | - | Varje |
| 16605673 | 4.2 kg | 10 mg | Klass II | Internt | - |
| 16656253 | 4.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16685673 | 5.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16655673 | 5.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16695673 | 6.2 kg | 10 mg | Klass II | - | - |
| 16645693 | 8.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16615693 | 8.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16672444 | 10.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16662444 | 10.2 kg | 100 mg | Klass III | - | - |
| 16622454 | 12.2 kg | 100 mg | Klass III | Internt | - |
| 16612454 | 12.2 kg | 100 mg | Klass III | - | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
16625683
Lieferant
Sartorius
Lieferanten-Nr.
BCA6202I1S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
32900.00 SEK
30991.27 SEK / Paket med 1
Save 1908.73 SEK
5% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
19151.97 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28000" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28000" för att få ditt kampanjpris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
- Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
- Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
- Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten genom att använda integrerade skyddssystem
- Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
- Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifikat, CSA för Kanada |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning |
| Beskrivning | Med intern kalibrering |
| Kapacitet | 6.2 kg |
| Visningstyp | LED-pekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Material | Glas, PBT, rostfritt stål |
| Modell | Elektronisk precisionsbalans |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Typ | Balans |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Amperage | 0,2 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Lagligt för handel | Klass II |
| Kalibrering | Internt |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?