Läs mer
Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
Produktkod. 16666243 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
Lagligt för handel:
Klass I
Klass II
Klass III
Kalibrering:
Internt
Tamaño de la unidad:
Varje
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet Läsbarhet Lagligt för handel Kalibrering Tamaño de la unidad
16666243 2.2 kg 10 mg Klass II Internt -
16615653 220 g 1 mg Klass I Internt -
16676243 220 g 1 mg Klass I - -
16635663 320 g 1 mg Klass I Internt -
16605663 320 g 1 mg Klass I - -
16645673 420 g 1 mg Klass I Internt Varje
16615673 420 g 1 mg Klass I - Varje
16665683 620 g 1 mg Klass I Internt -
16635683 620 g 1 mg Klass I - -
16685693 820 g 10 mg Klass II Internt -
16655693 820 g 10 mg Klass II - -
16602454 1.2 kg 1 mg - Internt -
16692444 1.2 kg 10 mg Klass II Internt -
16682444 1.2 kg 10 mg Klass II - -
16672454 2.2 kg 10 mg Klass II - -
16662454 2.2 kg 100 mg Klass III Internt -
16652454 2.2 kg 100 mg Klass III - -
16616253 3.2 kg 10 mg Klass II Internt -
16686243 3.2 kg 10 mg Klass II - Varje
16605673 4.2 kg 10 mg Klass II Internt -
16656253 4.2 kg 10 mg Klass II - -
16685673 5.2 kg 100 mg Klass III Internt -
16655673 5.2 kg 100 mg Klass III - -
16625683 6.2 kg 10 mg Klass II Internt -
16695673 6.2 kg 10 mg Klass II - -
16645693 8.2 kg 100 mg Klass III Internt -
16615693 8.2 kg 100 mg Klass III - -
16672444 10.2 kg 100 mg Klass III Internt -
16662444 10.2 kg 100 mg Klass III - -
16622454 12.2 kg 100 mg Klass III Internt -
16612454 12.2 kg 100 mg Klass III - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Product Code. 16666243 Supplier Sartorius Supplier No. BCA2202I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25695.00 SEK
    23112.14 SEK / Paket med 1
    Save 2582.86 SEK
    10% Av
View all promotions
I lager
Över 38 olika modeller erbjuder olika fördelar såsom stöd i realtid, integrerade skyddssystem, CalAuditTrail, en grafisk pekskärm och 13 inbyggda applikationsprogram
  • Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
  • Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
  • Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
  • Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten genom att använda integrerade skyddssystem
  • Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
  • Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE-certifikat, CSA för Kanada
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning
Beskrivning Med intern kalibrering
Kapacitet 2.2 kg
Visningstyp LED-pekskärm
Läsbarhet 10 mg
Material Glas, PBT, rostfritt stål
Modell Elektronisk precisionsbalans
Stabiliseringstid ≤0,9 sekunder
Typ Balans
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass II
Kalibrering Internt