Läs mer
Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7192773 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
Lagligt för handel:
Klass I
Klass II
Klass III
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16615653
Brand: Sartorius BCA223I1S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Över 38 olika modeller erbjuder olika fördelar såsom stöd i realtid, integrerade skyddssystem, CalAuditTrail, en grafisk pekskärm och 13 inbyggda applikationsprogram
  • Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
  • Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
  • Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
  • Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten genom att använda integrerade skyddssystem
  • Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
  • Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-certifikat, CSA för Kanada
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning
Beskrivning Med intern kalibrering
Kapacitet 220 g
Visningstyp LED-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Material Glas, PBT, rostfritt stål
Modell Elektronisk precisionsbalans
Stabiliseringstid ≤1,0 sekunder
Typ Balans
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I
Kalibrering Internt