Läs mer
Sartorius Entris™ II Avancerade precisionsvågar med landsspecifik verifiering
Produktkod. 16696243 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
Beskrivning:
Verifierad
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Beskrivning unitSize
16696243 3200 g 10 mg Verifierad Varje
16695643 220 g 1 mg Verifierad Varje
16615663 320 g 1 mg Verifierad -
16625673 420 g 1 mg Verifierad -
16645683 620 g 1 mg Verifierad -
16665693 820 g 10 mg Verifierad -
16675633 1200 g 1 mg Verifierad Varje
16655633 1200 g 10 mg Verifierad -
16646243 2200 g 10 mg Verifierad -
16635643 2200 g 100 mg Verifierad -
16685663 4200 g 10 mg Verifierad -
16665673 5200 g 100 mg Verifierad -
16605683 6200 g 10 mg Verifierad -
16625693 8200 g 100 mg Verifierad -
16606243 10,200 g 100 mg Verifierad -
16695633 12,200 g 100 mg Verifierad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 16696243 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer BCA3202I1CEU
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Över 38 olika modeller erbjuder olika fördelar såsom stöd i realtid, integrerade skyddssystem, CalAuditTrail, en grafisk pekskärm och 13 inbyggda applikationsprogram
  • Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
  • För exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
  • Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
  • Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten med hjälp av integrerade skyddssystem
  • Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
  • Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-certifikat
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning
Beskrivning Verifierad
Kapacitet 3200 g
Visningstyp LED-pekskärm
Läsbarhet 10 mg
Material Glas, PBT, rostfritt stål
Modell Elektronisk precisionsbalans
Stabiliseringstid ≤0,9 sekunder
Spänning 100/240 V (± 10 %)
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz