Läs mer
Sartorius Entris™ II Analytisk balans med intern justering
Produktkod. 16394698 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g
120 g
220 g
Modell:
CEU analytisk balans
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell
16394698 220 g CEU analytisk balans
16394738 60 g CEU analytisk balans
16334688 120 g CEU analytisk balans
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16394698 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer BCE224I1CEU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Entris™ II Analytisk balans med intern justering isoCAL , LED-pekteknik och 12 inbyggda applikationer till ett budgetpris. Varje våg erbjuder kvalitet, värde och konsistens.
  • Oavsatst vad du väger, nya Entris™ II våg är alltid rätt val.
  • Entris erbjuder oöverträffat värde och backas upp av nästan 150 års tysk ingenjörsexpertis™ II kommer i två produktlinjer, så att du kan hitta den våg som uppfyller dina specifika vägningsbehov.
  • Med över 40 modeller att välja mellan, kommer du säkert att hitta en modell som uppfyller dina grundläggande vägningsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CEU
Anslutningstyp RS232, USB C
Kapacitet 220 g
Visningstyp Pekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell CEU analytisk balans
Stabiliseringstid ≤1,5 sek
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A