Beskrivning
- Oavsatst vad du väger, nya Entris™ II våg är alltid rätt val.
- Entris erbjuder oöverträffat värde och backas upp av nästan 150 års tysk ingenjörsexpertis™ II kommer i två produktlinjer, så att du kan hitta den våg som uppfyller dina specifika vägningsbehov.
- Med över 40 modeller att välja mellan, kommer du säkert att hitta en modell som uppfyller dina grundläggande vägningsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CEU |
| Anslutningstyp | RS232, USB C |
| Kapacitet | 60 g |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Material | PBT, glas, rostfritt stål |
| Modell | CEU analytisk balans |
| Stabiliseringstid | ≤1,5 sek |
| Elektriska krav | 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A |