Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical våg 220 gx 0,1 mg 4 dp IsoCAl-kalibrering
Produktkod. 16314708 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g
120 g
220 g
Kalibrering:
Ingen intern kalibrering
Internt
Förpackningsstorlek:
1 enhet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Kalibrering Förpackningsstorlek
16314708 220 g Internt 1 enhet
16384738 60 g Ingen intern kalibrering 1 enhet
16314748 60 g Internt -
16324688 120 g Ingen intern kalibrering -
16354688 120 g Internt -
16384698 220 g Ingen intern kalibrering -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16314708 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer BCE224I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35240.00 SEK
    26929.58 SEK / Paket med 1
    Save 8310.42 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
  • Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
  • Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
  • Överbelastningsskydd
  • Robust design väger upp till en förinställd mängd
  • Hög kemikalieresistens
  • Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
  • Förhindrar korskontaminering
  • Rengörande design
  • Lätt att ta bort delar
  • Effektivt dragskydd
  • Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover som använder specialbelagda glasdelar medan isoCAL (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
  • Säkerställer (SOP)-kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
  • Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
  • Plug-and-play-bekvämlighet
  • Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
  • Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
  • 12 inbyggda applikationer
  • GLP / GMP kompatibel utskrift
  • Moderna anslutningsmetoder
  • Lösenordsskydd för säker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Internt
Certifikat och efterlevnad CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Anslutningstyp 9-stifts USB C
Kapacitet 220 g
Visningstyp Intuitiv, slitstark LED-skärm med pekteknik
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Vågpanna, Pannstöd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika adaptrar, Dragsköld, För modeller med analytiskt dragskydd
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell Analysvåg
Repeterbarhet 0.1 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek
Typ Analysvåg
Längd (metrisk) 317 mm
Bredd (metrisk) 219 mm
Höjd (metrisk) 345 mm
Vikt (metrisk) 8 kg
Elektriska krav 100/240 VAC (± 10 %)
Lagligt för handel Klass I