Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical våg 220 gx 0,1 mg 4 dp IsoCAl-kalibrering
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
- Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
- Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
- Överbelastningsskydd
- Robust design väger upp till en förinställd mängd
- Hög kemikalieresistens
- Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
- Förhindrar korskontaminering
- Rengörande design
- Lätt att ta bort delar
- Effektivt dragskydd
- Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover som använder specialbelagda glasdelar medan isoCAL (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
- Säkerställer (SOP)-kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
- Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
- Plug-and-play-bekvämlighet
- Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
- Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
- 12 inbyggda applikationer
- GLP / GMP kompatibel utskrift
- Moderna anslutningsmetoder
- Lösenordsskydd för säker drift
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Ingen intern kalibrering |
| Certifikat och efterlevnad | CSA-nummer 80000336/CE-certifikat |
| Anslutningstyp | 9-stifts USB C |
| Kapacitet | 60 g |
| Visningstyp | Intuitiv, slitstark LED-skärm med pekteknik |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Inkluderar | Vågpanna, Pannstöd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika adaptrar, Dragsköld, För modeller med analytiskt dragskydd |
| Material | PBT, glas, rostfritt stål |
| Modell | Analysvåg |
| Repeterbarhet | 0.1 mg |
| Visa mer |