Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential precisionsvåg 8200 gx 0,1 g 1 dp extern kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16324728 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 16324728
Brand: Sartorius™ BCE62001S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
  • Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
  • Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
  • Överbelastningsskydd
  • Robust design väger upp till en förinställd mängd
  • Hög kemikalieresistens
  • Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
  • Förhindrar korskontaminering
  • Rengörande design
  • Lätt att ta bort delar
  • Effektivt dragskydd
  • Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover med specialbelagda glasdelar
  • Vissa modeller är utrustade med isoCAl (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
  • Säkerställer (SOP) kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
  • Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
  • Plug-and-play-bekvämlighet
  • Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
  • Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
  • 12 inbyggda applikationer
  • GLP / GMP-kompatibel utskrift
  • Moderna anslutningsmetoder
  • Lösenordsskydd för säker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Anslutningstyp 9-stifts USB C
Kapacitet 6.2 kg
Visningstyp LED-pekskärm
Läsbarhet 1000 mg
Inkluderar Pannstöd, Ramdragskydd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika AC-adaptrar, Bruksanvisning, Stötdämpare
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell Elektroniska vågar med vågplatta
Repeterbarhet 1000 mg
Stabiliseringstid 0,9 sek
Typ Ingen intern kalibrering
Längd (metrisk) 317 mm
Bredd (metrisk) 219 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Vikt (metrisk) 7 kg
Elektriska krav 100 till 240 VAC (± 10 %)
Lagligt för handel Klass III