Läs mer
- Home
- Products
- Vågar och vågar
- Laboratorievågar
- Elektroniska vågar med vågplatta
- Sartorius™ Entris™ II Essential precisionsvåg 8200 gx 0,1 g 1 dp extern kalibrering
Sartorius™ Entris™ II Essential precisionsvåg 8200 gx 0,1 g 1 dp extern kalibrering
Produktkod. 16334718 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
1 enhet
34 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet | Läsbarhet | Kalibrering | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 16334718 | 4.2 kg | 10 mg | Internt | - |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | - |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Internt | - |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | - |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Internt | 1 enhet |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | - |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Internt | - |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | - |
| 16354748 | 650 g | 1 mg | Internt | - |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | - |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Internt | 1 enhet |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | - |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Internt | - |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | - |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Internt | - |
| 16384678 | 1.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16314688 | 1.2 kg | 10 mg | Internt | - |
| 16304698 | 2.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16334698 | 2.2 kg | 10 mg | Internt | - |
| 16364688 | 2.2 kg | 100 mg | - | - |
| 16394688 | 2.2 kg | 100 mg | Internt | - |
| 16324708 | 3.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16354708 | 3.2 kg | 10 mg | Internt | - |
| 16304718 | 4.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16384718 | 5.2 kg | 100 mg | - | - |
| 16314728 | 5.2 kg | 100 mg | Internt | 1 enhet |
| 16364728 | 6.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16394728 | 6.2 kg | 10 mg | Internt | - |
| 16324728 | 6.2 kg | 1000 mg | - | - |
| 16354728 | 6.2 kg | 1000 mg | Internt | 1 enhet |
| 16304758 | 8.2 kg | 100 mg | - | - |
| 16334758 | 8.2 kg | 100 mg | Internt | - |
| 16364748 | 8.2 kg | 1000 mg | - | - |
| 16394748 | 8.2 kg | 1000 mg | Internt | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
16334718
Leverantör
Sartorius™
Leverantörsnummer
BCE4202I1S
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
24550.00 SEK
21588.18 SEK / Paket med 1
Save 2961.82 SEK
12% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
18565.83 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28000" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28000" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
- Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
- Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
- Överbelastningsskydd
- Robust design väger upp till en förinställd mängd
- Hög kemikalieresistens
- Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
- Förhindrar korskontaminering
- Rengörande design
- Lätt att ta bort delar
- Effektivt dragskydd
- Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover med specialbelagda glasdelar
- Vissa modeller är utrustade med isoCAl (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
- Säkerställer (SOP) kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
- Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
- Plug-and-play-bekvämlighet
- Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
- Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
- 12 inbyggda applikationer
- GLP / GMP-kompatibel utskrift
- Moderna anslutningsmetoder
- Lösenordsskydd för säker drift
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CSA-nummer 80000336/CE-certifikat |
| Anslutningstyp | 9-stifts USB C |
| Kapacitet | 4.2 kg |
| Visningstyp | LED-pekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Inkluderar | Pannstöd, Ramdragskydd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika AC-adaptrar, Bruksanvisning, Stötdämpare |
| Material | PBT, glas, rostfritt stål |
| Modell | Elektroniska vågar med vågplatta |
| Repeterbarhet | 10 mg |
| Stabiliseringstid | 0,9 sek |
| Typ | Intern kalibrering |
| Längd (metrisk) | 317 mm |
| Bredd (metrisk) | 219 mm |
| Höjd (metrisk) | 94 mm |
| Vikt (metrisk) | 7 kg |
| Elektriska krav | 100 till 240 VAC (± 10 %) |
| Lagligt för handel | Klass II |
| Kalibrering | Internt |
| Visa mer Visa mindre |