Läs mer
Sartorius™ Entris™ II Essential precisionsvåg 8200 gx 0,1 g 1 dp extern kalibrering
Produktkod. 16374738 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internt
Unit Size:
1 enhet
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet Läsbarhet Kalibrering Unit Size
16374738 620 g 1 mg Internt 1 enhet
16344698 220 g 1 mg - -
16374698 220 g 1 mg Internt -
16364708 320 g 1 mg - -
16394708 320 g 1 mg Internt 1 enhet
16344718 420 g 1 mg - -
16374718 420 g 1 mg Internt -
16324748 600 g 1 mg - -
16354748 650 g 1 mg Internt -
16344738 620 g 1 mg - -
16304738 620 g 10 mg - -
16334738 620 g 10 mg Internt -
16344758 820 g 10 mg - -
16374758 820 g 10 mg Internt -
16384678 1.2 kg 10 mg - -
16314688 1.2 kg 10 mg Internt -
16304698 2.2 kg 10 mg - -
16334698 2.2 kg 10 mg Internt -
16364688 2.2 kg 100 mg - -
16394688 2.2 kg 100 mg Internt -
16324708 3.2 kg 10 mg - -
16354708 3.2 kg 10 mg Internt -
16304718 4.2 kg 10 mg - -
16334718 4.2 kg 10 mg Internt -
16384718 5.2 kg 100 mg - -
16314728 5.2 kg 100 mg Internt 1 enhet
16364728 6.2 kg 10 mg - -
16394728 6.2 kg 10 mg Internt -
16324728 6.2 kg 1000 mg - -
16354728 6.2 kg 1000 mg Internt 1 enhet
16304758 8.2 kg 100 mg - -
16334758 8.2 kg 100 mg Internt -
16364748 8.2 kg 1000 mg - -
16394748 8.2 kg 1000 mg Internt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Product Code. 16374738 Supplier Sartorius™ Supplier No. BCE623I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22640.00 SEK
    17872.31 SEK / Paket med 1
    Save 4767.69 SEK
    21% Av
View all promotions
I lager
Entris™ II Essential vågar erbjuder mycket exakta resultat via monolitisk vägningscellsteknik, snabbaste stabiliseringstid i sin klass med hjälp av toppmoderna vägningssensorer och hög kemikalieresistens.
  • Höga kvalitetsstandarder konstruerade i Tyskland
  • Utmärkt repeterbarhet med rektangulär vågskål
  • Överbelastningsskydd
  • Robust design väger upp till en förinställd mängd
  • Hög kemikalieresistens
  • Tillverkad av slitstark polybutylentereftalat (PBT), rostfritt stål och glas
  • Förhindrar korskontaminering
  • Rengörande design
  • Lätt att ta bort delar
  • Effektivt dragskydd
  • Minimerar vägningsfel orsakade av elektrostatiskt laddade prover med specialbelagda glasdelar
  • Vissa modeller är utrustade med isoCAl (intern kalibrering och justering) för total försäkran om exakta vägningsresultat
  • Säkerställer (SOP) kompatibel drift med självmeddelande om kalibreringen ligger utanför det normala intervallet
  • Kombinerar intuitiv, slitstark LED- och beröringsteknik
  • Plug-and-play-bekvämlighet
  • Datautgång för dynamiska vägningsapplikationer
  • Anpassar sig enkelt efter dina omgivningsförhållanden
  • 12 inbyggda applikationer
  • GLP / GMP-kompatibel utskrift
  • Moderna anslutningsmetoder
  • Lösenordsskydd för säker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Anslutningstyp 9-stifts USB C
Kapacitet 620 g
Visningstyp LED-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Pannstöd, Ramdragskydd, Strömförsörjningsenhet med landsspecifika AC-adaptrar, Bruksanvisning, Stötdämpare
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell Elektroniska vågar med vågplatta
Repeterbarhet 1 mg
Stabiliseringstid 1 sekund
Typ Intern kalibrering
Längd (metrisk) 317 mm
Bredd (metrisk) 219 mm
Höjd (metrisk) 345 mm
Vikt (metrisk) 8.10 kg
Elektriska krav 100 till 240 VAC (± 10 %)
Lagligt för handel Klass I
Kalibrering Internt