Läs mer
Sartorius Entris™ II Precisionsvåg, intern justering
Produktkod. 16334728 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modell:
CEU elektronisk topplastvåg
Pakningsstørrelse:
1 enhet
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16334728
Brand: Sartorius BCE6200I1CEU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entris™ II Precisionsvåg med intern justering erbjuder isoCAL, LED-pekteknik och 12 inbyggda applikationer till ett budgetpris. Varje våg erbjuder kvalitet, värde och konsistens.
  • Oavsatst vad du väger, nya Entris™ II våg är alltid rätt val.
  • Entris erbjuder oöverträffat värde och backas upp av nästan 150 års tysk ingenjörsexpertis™ II kommer i två produktlinjer, så att du kan hitta den våg som uppfyller dina specifika vägningsbehov.
  • Med över 40 modeller att välja mellan, kommer du säkert att hitta en modell som uppfyller dina grundläggande vägningsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifikat och efterlevnad CEU
Anslutningstyp RS232, USB C
Kapacitet 6200 g
Visningstyp Pekskärm
Läsbarhet 1000 mg
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell CEU elektronisk topplastvåg
Stabiliseringstid ≤1,0 sek
Typ Precisionsvåg
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.