Läs mer
Sartorius Entris™ II Precisionsvåg, intern justering
Produktkod. 16334748 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modell:
CEU elektronisk topplastvåg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Product Code. 16334748
Brand: Sartorius BCE653I1CEU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Entris™ II Precisionsvåg med intern justering erbjuder isoCAL, LED-pekteknik och 12 inbyggda applikationer till ett budgetpris. Varje våg erbjuder kvalitet, värde och konsistens.
  • Oavsatst vad du väger, nya Entris™ II våg är alltid rätt val.
  • Entris erbjuder oöverträffat värde och backas upp av nästan 150 års tysk ingenjörsexpertis™ II kommer i två produktlinjer, så att du kan hitta den våg som uppfyller dina specifika vägningsbehov.
  • Med över 40 modeller att välja mellan, kommer du säkert att hitta en modell som uppfyller dina grundläggande vägningsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CEU
Anslutningstyp RS232, USB C
Kapacitet 650 g
Visningstyp Pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell CEU elektronisk topplastvåg
Stabiliseringstid ≤1,5 sek
Typ Precisionsvåg
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A