Läs mer
Sartorius Entris™ II Precisionsvåg, intern justering
Produktkod. 16354698 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modell:
CEU elektronisk topplastvåg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Modell unitSize
16354698 220 g 1 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16374708 320 g 1 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16354718 420 g 1 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16314738 620 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16354738 620 g 1 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16334748 650 g 1 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16354758 820 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16394678 1200 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16374688 2200 g 100 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16314698 2200 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16334708 3200 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg 1 enhet
16314718 4200 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16394718 5200 g 100 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16334728 6200 g 1000 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16374728 6200 g 10 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16374748 8200 g 1000 mg CEU elektronisk topplastvåg -
16314758 8200 g 100 mg CEU elektronisk topplastvåg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 16354698 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer BCE223I1CEU
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Entris™ II Precisionsvåg med intern justering erbjuder isoCAL, LED-pekteknik och 12 inbyggda applikationer till ett budgetpris. Varje våg erbjuder kvalitet, värde och konsistens.
  • Oavsatst vad du väger, nya Entris™ II våg är alltid rätt val.
  • Entris erbjuder oöverträffat värde och backas upp av nästan 150 års tysk ingenjörsexpertis™ II kommer i två produktlinjer, så att du kan hitta den våg som uppfyller dina specifika vägningsbehov.
  • Med över 40 modeller att välja mellan, kommer du säkert att hitta en modell som uppfyller dina grundläggande vägningsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CEU
Anslutningstyp RS232, USB C
Kapacitet 220 g
Visningstyp Pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Material PBT, glas, rostfritt stål
Modell CEU elektronisk topplastvåg
Stabiliseringstid ≤1,5 sek
Typ Precisionsvåg
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A