Läs mer
Memmert™ Ingångsport 100 mm för UF110plus
Produktkod. 17568975 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17568975 100 mm
1 options
Produktkod. 17568975 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF110plusF9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 100 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF110plus Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 100 mm