Läs mer
Memmert™ Ingångsport 100 mm för UF260
Produktkod. 17569145 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17569145 100 mm
1 options
Produktkod. 17569145 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF260F9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 100 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF260 Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 100 mm