Läs mer
Memmert™ Ingångsport 100 mm för UF450plus
Produktkod. 17519405 Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
100 mm
Produktkod. 17519405
Brand: Memmert™ UF450plusF9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 100 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF450plus Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 100 mm