Läs mer
Memmert™ Ingångsport 14 mm för IF55
Produktkod. 17557085 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
IF55 Inkubator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17557085 IF55 Inkubator
1 options
Produktkod. 17557085 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IF55D6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Inkubatorer.
  • Ingångsport med 14 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) IF55 Inkubator
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 14 mm