Läs mer
Memmert™ Ingångsport 14 mm för IN110plus
Produktkod. 17507405 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
14 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17507405 14 mm
1 options
Produktkod. 17507405 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IN110plusD6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Inkubatorer.
  • Ingångsport med 14 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) IN110plus inkubator
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 14 mm