Läs mer
Memmert™ Ingångsport 14 mm för UF260plus
Produktkod. 17539175 Handla allt Memmert Produkter
Diameter (metrisk):
14 mm
Produktkod. 17539175
Brand: Memmert™ UF260plusD6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 14 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF260plus Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 14 mm