Läs mer
Memmert™ Ingångsport 23 mm för IN55, standardläge höger sida Center/Center
Produktkod. 17557825 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
IN55 Inkubator
Produktkod. 17557825
Brand: Memmert™ IN55F2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Inkubatorer.
  • Ingångsport med 23 mm diameter
  • Flik och propp stängning
  • Standardläge höger sida mitt/mitt
Specifikationer
För användning med (utrustning) IN55 Inkubator
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 23 mm