Läs mer
Memmert™ Ingångsport 23 mm för UF55, anpassad position TBC vänster sida
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
Brand: Memmert™ UF55F4
2110.83 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Ingångsport med 23 mm diameter
- Flikstängning
- Anpassad position TBC på vänster sida
Specifikationer
UF55 Ugn | |
Entry Port | |
23 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Ingångsport 23 mm för UF55, anpassad position TBC vänster sida > För användning med: UF55
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering