Läs mer
Memmert™ Ingångsport 23 mm för UF55, standardläge höger sida mitt/överst
Produktkod. 17579455 Handla allt Memmert Produkter
Diameter (metrisk):
23 mm
Produktkod. 17579455
Brand: Memmert™ UF55F3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 23 mm diameter
  • Standardläge höger sida mitt/överst
Specifikationer
För användning med (utrustning) UF55 Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 23 mm