missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Memmert™ Ingångsport 23 mm för UN75, anpassad position TBC vänster sida

Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.

Brand:  Memmert™ UN75F4

2110.83 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


Produktkod. 17570496

  • 2205.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-09-2025
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • Ingångsport med 23 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC på vänster sida
Specifikationer

Specifikationer

UN75 Ugn
Entry Port
23 mm
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Memmert™ Ingångsport 23 mm för UN75, anpassad position TBC vänster sida > För användning med: UN75

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.