Läs mer
Memmert™ Ingångsport 23 mm för UN75, standardläge höger sida Center/Center
Produktkod. 17550496 Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
23 mm
Produktkod. 17550496
Brand: Memmert™ UN75F2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 23 mm diameter
  • Flik och propp stängning
  • Standardläge höger sida mitt/mitt
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN75 Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 23 mm