Läs mer
Memmert™ Ingångsport 57 mm för UN450plus
Produktkod. 17580236 Handla allt Memmert Produkter
Diameter (metrisk):
57 mm
Produktkod. 17580236
Brand: Memmert™ UN450plusF8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 57 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN450plus Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 57 mm