Läs mer
Memmert™ Ingångsport 57 mm för UN750plus
Produktkod. 17520446 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
57 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
17520446 57 mm
1 options
Produktkod. 17520446 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN750plusF8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valfri ingångsport för Memmert Ugnar.
  • Ingångsport med 57 mm diameter
  • Flikstängning
  • Anpassad position TBC i ryggen
Specifikationer
För användning med (utrustning) UN750plus Ugn
Typ Entry Port
Diameter (metrisk) 57 mm