Läs mer
Memmert™ Entry Port Left Centre/Centrum
Produktkod. 17170225 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Produktkod. 17170225
Brand: Memmert™ IPP410ecoF0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För införande av anslutningar på sidan. Fukttät och kan stängas med klaff och silikonpropp
  • Standardläge vänster mitt/mitt
  • Ej för modellstorlek 260 med ljusmodul
  • Ej för modellstorlek 110 med ljusmodul
Specifikationer
Beskrivning Fukttät
För användning med (utrustning) IPP410eco