Läs mer
Memmert™ Ingångsport bak (enskild position)
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inte i kombination med belysningsenheter
- Fukttät
- Kan stängas med klaff och silikonpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | IPP410eco |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |