Läs mer
Memmert™ Entry Port Höger Centrum/Centrum
Produktkod. 17190225 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17190225
Brand: Memmert™ IPP410ecoF2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För införande av anslutningar på sidan och kan stängas med klaff
  • Standardläge höger mitt/mitt
  • Ej för modellstorlekarna 110 och 260 med ljusmodul
  • Ej för modellstorlek 110 med ljusmodul
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) IPP410eco
Diameter (metrisk) 23 mm