Läs mer
Memmert™ Entry Port Right (Enskild plats)
Produktkod. 17109654 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17109654
Brand: Memmert™ HPP1060ecoF5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ingångsport med flikstängning och anpassad TBC-position på höger sida
  • Inte i kombination med belysningsenheter
  • Fukttät
  • Kan stängas med klaff och silikonpropp
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) HPP1060eco
Diameter (metrisk) 23 mm