Läs mer
Memmert™ Entry Port Right (Enskild plats)
Produktkod. 17199744 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
17199744 HPP2200eco -
17109654 HPP1060eco -
17109794 HPP260eco -
17119884 HPP750eco -
17120195 IPP260eco -
17120235 IPP410eco -
17140275 IPP750eco -
17159724 HPP1400eco -
17159834 HPP410eco -
17160135 IPP1400eco -
17169694 HPP110eco -
17170155 IPP2200eco -
17180065 IPP1060eco Varje
17190105 IPP110eco -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 17199744 Supplier Memmert™ Supplier No. HPP2200ecoF5
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ingångsport med flikstängning och anpassad TBC-position på höger sida
  • Inte i kombination med belysningsenheter
  • Fukttät
  • Kan stängas med klaff och silikonpropp
Specifications
Färg Klart
För användning med (utrustning) HPP2200eco
Diameter (metrisk) 23 mm