Läs mer
Memmert™ Entry Port Standard Position
Produktkod. 17189774 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
17189774 HPP260eco -
17100065 IPP1060eco -
17119724 HPP1400eco -
17119874 HPP750eco -
17120135 IPP1400eco Varje
17120225 IPP410eco -
17129644 HPP1060eco -
17130155 IPP2200eco -
17130185 IPP260eco -
17139824 HPP410eco Varje
17140265 IPP750eco -
17149684 HPP110eco -
17159744 HPP2200eco -
17180095 IPP110eco Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17189774 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer HPP260ecoD8
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikon Entry Port klaff och propp stängning standardläge i ryggen
  • Standardläge bak (ej i kombination med belysningsenheter)
  • Fukttät, kan stängas med silikonpropp
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) HPP260eco
Diameter (metrisk) 40 mm