Läs mer
Memmert™ Entry Port Standard Position
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standardläge bak (ej i kombination med belysningsenheter)
- Fukttät, kan stängas med silikonpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | IPP1060eco |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Entry Port Standard Position >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering