Läs mer
IBA Lifesciences pENTRY-IBA51 vektor
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Beskrivning
-
StarGate Entry Vector är utformad för att infoga PCR-produkten av en viss gen av intresse (GOI) för att generera en donatorvektor.
-
StarGate kloning via pENTRY-IBA-vektorn ger ett verktyg för systematisk och snabb screening av de bästa arbetsuttrycksförhållandena för en viss GOI, där ingenting är känt från litteraturen.
-
Efter initial pENTRY-kloning kan GOI i den resulterande donatorvektorn enkelt överföras genom en enkel enrörsreaktion till en mängd uttrycksvektorer (acceptorvektorer) som ger olika egenskaper.
Specifikationer
Specifikationer
| Markör Gene | Kanamycin |
| Produkttyp | Kloning vektor |
| Innehåll och lagring | Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring |
| Protein Tag | Otaggad |
| Koncentration | 250 ng/μ L |
| Kvantitet | 5μ g |
| Vektor | pENTRY-IBA51 |