Läs mer
Scientific Industries Enviro-Genie
Produktkod. 10546262 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
10546262 CH-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 10546262 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78503.25 SEK
    69747.84 SEK / Paket med 1
    Save 8755.41 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Enviro-Genie är en temperaturreglerad rotator, rocker och sitter utformad för att skapa strikt kontrollerade temperaturförhållanden och agitation för tillväxt av mikroorganismer och vävnadsceller.
  • Värm, kyl, rotera, skaka, rör om och skaka allt i en kompakt enhet
  • Exakt temperaturkontroll och enhetlighet, allt från 4,0° till 75,0 C °med± 0,2 C °noggrannhet
  • Kristallklar bakgrundsbelyst LCD visar alla parametrar i alla ljusförhållanden med en blick
  • Magnetisk plattform i rostfritt stål kan enkelt ställas in för att vagga eller rotera nästan vilken behållare som helst
  • Kammarluften återcirkuleras skonsamt och kontinuerligt vilket säkerställer temperaturkonsistens och enhetlighet
  • Två magnetiska omrörare med låg/hög hastighet inbyggda
  • Splittrande fönster möjliggör inspektion av prover utan att störa kammarmiljön
  • En mängd olika tillbehör finns tillgängliga för att ge maximal applikationsmångsidighet
  • Utrustad med RS232-port för datainsamling/fjärrstyrning
  • Propietary Enviro App ger enkel åtkomst till datanedladdning och automatisk körning av programmering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 1 till 35 rpm (roterande), 1 till 2000 rpm (omrörning)
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 75 °C
Amperage 2,5 A
Produkttyp Temperaturreglerad shaker
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp CH-kontakt
Temperaturområde (engelska) 39 °F till 167 °F
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Djup (metrisk) interiör 254 mm
Mått (LxB) Plattform 8 x 14 tum.
Mått (L x B x H) 49,5 x 62,2 x 36,8 cm (19,5 x 24,5 x 14,5 tum)
Höjd (metrisk) interiör 368 mm
Längd (metrisk) Interiör 362 mm
Fraktvikt (engelska) 90 lb.
Fraktvikt (metrisk) 41 kg
Vikt (engelska) 80 lb.
Vikt (metrisk) 36 kg
Noggrannhet ±0,2 °C
Modell Enviro-Genie, 230V CH-kontakt
Visa Klar LED
För användning med (applikation) Skapar strikt kontrollerade förhållanden för temperatur och agitation för tillväxt av mikroorganismer och vävnadsceller
Inkluderar 3 klämplattor (1 för 10 till 13 mm OD-rör, 1 för 15 till 17 mm OD-rör, 1 för 28 till 30 mm OD-rör), 4 påsmonteringsremsor, 1 halkfri bricka, 1 hylla, 2 integrerade magnetomrörare
Plattform stil Magnetisk
Timerintervall 0 till 99 timmar
Garanti och serviceerbjudande 2 års garanti