Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Miljövänliga vätske-i-glas termometrar
Description
Fallalternativ inkluderar:
- Plastfönster - inkapslat i plast med öppet fönster
- Metallfönster - inkapslat i metall med öppet fönster
- Stängd plast - inrymd i avtagbar plastlåda
- Closed Metal - inrymd i ett avtagbart metallfodral
- Aluminium Duplex - inkapslad i nickelpläterad mässing med öppet fönster och inrymd i ett avtagbart aluminiumhölje
- Nickelpläterat mässingsfönster - inkapslat i förnicklad mässing med öppet fönster
Informations sur la commande
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifications
Tillverkad och testad av USA kvalitetsteam och inkluderar ett uttalande om noggrannhet och spårbarhet på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska).
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet. |
| För användning med (applikation) | Idealisk för fältstudier, avloppsvattenrening och alla“ på språng” applikationer. |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Inkluderar | Fönster plastfodral |
| Längd (engelska) Totalt | 6,3 tum |
| Längd (metrisk) Totalt | 160 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -5 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -5 °C till +50 °C |
| Noggrannhet | ±0,5 °C |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.