Läs mer
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Miljövänliga vätske-i-glas termometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17561535
Change view
Noggrannhet:
±0,5 °C
±1 °C
Inkluderar:
Fönster i metall
Fönster plastfodral
Metallfodral för fönster
Slutet plasthölje
Stängt metallhölje
Indelning:
0,5 °C
1 °C
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Noggrannhet Inkluderar Indelning
17561535 ±1 °C Fönster plastfodral 1 °C
17571535 ±1 °C Slutet plasthölje 1 °C
17581535 ±1 °C Fönster i metall 1 °C
16431265 ±0,5 °C Fönster plastfodral 0,5 °C
17591535 ±0,5 °C Metallfodral för fönster 0,5 °C
17501545 ±1 °C Stängt metallhölje 1 °C
16441265 ±0,5 °C Stängt metallhölje 0,5 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17561535 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B605700100
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Miljövänliga bärbara termometrar
EnviroKleen™ certifierade termometrar har grön, giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe vätska mot blyfritt, vitt bakglas Total nedsänkningsficktermometrar är en kompakt 160 mm (6,3 tum) long Kom med ett fodral för att skydda mot brott. Fodralalternativen inkluderar: Plastfönster - inkapslat i plast med öppet fönster Metallfönster - inkapslat i metall med öppet fönster Stängt Plast - inrymt i löstagbart plastfodral Closed Metal - inrymt i ett löstagbart metallfodral Aluminium Duplex - inkapslat i förnicklad mässing med öppet fönster och inrymt i ett löstagbart aluminiumfodral Nickelpläterat med Branschpläterat - en Branschlackat öppet fönster
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Tillverkad och testad av USA kvalitetsteam och inkluderar ett uttalande om noggrannhet och spårbarhet på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbar till NIST . Innehåller ett uttalande på flera språk (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska) om noggrannhet och spårbarhet.
För användning med (applikation) Idealisk för fältstudier, avloppsvattenrening och alla“ på språng” applikationer.
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Inkluderar Fönster plastfodral
Längd (engelska) Totalt 6,3 tum
Längd (metrisk) Totalt 160 mm
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 1 °C