Läs mer
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ General Purpose Liquid-In-Glass Thermometers
Produktkod. 13009142 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +61° C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +225 °C
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
350 mm
420 mm
Typ av nedsänkning:
Partiell
Partiell nedsänkning
Totalt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13009142
Brand: H-B Instrument™ B605070000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Certifierade miljösäkra termometrar ersätter farligt kvicksilver.
  • Earth friendly, EnviroKleen™ certified thermometers
  • Feature green, non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid against lead-free, white back glass
  • Meet government, education, and industry mandates to purchase “Green” products
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Individually serialized thermometers are traceable to NIST; include a multi-language Statement of Accuracy and Traceability.
Uppfyllande
Tillverkad och testad av USA kvalitetsteam.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/IEC 17025:2005, A2LA
För användning med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Typ av nedsänkning Totalt
Längd (engelska) Totalt 14 in.
Längd (metrisk) 350 mm
Längd (metrisk) Totalt 350 mm
Material Glass
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisk) 225°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +225 °C
Kalibrerad Yes
Noggrannhet ±1.5°C, ±2°C above 110°C, ±2.5°C above 200°C
Indelning 1°C