Läs mer
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ General Purpose Liquid-In-Glass Thermometers
Produktkod. 13029142
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +61° C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +225 °C
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
350 mm
420 mm
Typ av nedsänkning:
Partiell
Partiell nedsänkning
Totalt
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Längd (metrisk) Totalt Typ av nedsänkning Förpackningsstorlek
13029142 -1 °C till +61° C 420 mm Partiell nedsänkning -
13069132 -10 °C till +150 °C 200 mm Partiell Varje
13079132 -10 °C till +150 °C 200 mm Totalt Varje
13009142 -10 °C till +225 °C 350 mm Totalt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13029142 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B605090200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 SEK
    642.75 SEK / Paket med 1
    Save 1192.25 SEK
    64% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Certifierade miljösäkra termometrar ersätter farligt kvicksilver.
  • Jordvänlig, EnviroKleen™ certifierade termometrar
  • Har grön, giftfri, biologiskt nedbrytbar, Enviro-Safe™ vätska mot blyfritt, vitt bakglas
  • Möt uppdrag från myndigheter, utbildning och industri för att köpa“ Grön” produkter
Applikationer:
Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Uppfyllande
Tillverkad och testad av USA kvalitetsteam.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad A2LA, NIST , DAkkS/PTB
För användning med (applikation) Idealisk för användning i kemiska/petrokemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, läkemedels- och medicinindustri, mejerier, bryggerier och destillerier.
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar Flerspråkiga instruktioner, uttalande om noggrannhet
Längd (engelska) Totalt 41 cm
Längd (metrisk) 420 mm
Längd (metrisk) Totalt 420 mm
Material Glas
Termometerfyllning Enviro-Safe™ Flytande
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (engelska) 141.8°F
Max. Temperatur (metrisk) 61 °C
Min. Temperatur (engelska) 30°F
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +61° C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,5 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm