Läs mer
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ General Purpose Liquid-In-Glass Thermometers
Produktkod. p-3591769 Handla allt SP Scienceware Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +61° C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +225 °C
Längd (metrisk) Totalt:
200 mm
350 mm
420 mm
Typ av nedsänkning:
Partiell
Partiell nedsänkning
Totalt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13069132
Brand: H-B Instrument™ B605010100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Certifierade miljösäkra termometrar ersätter farligt kvicksilver.
  • Earth friendly, EnviroKleen™ certified thermometers
  • Feature green, non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid against lead-free, white back glass
  • Meet government, education, and industry mandates to purchase “Green” products
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Beställningsinfo
Om du behöver en individuell termometerkalibreringsrapport finns fabrikskalibrerade termometrar eller anpassade kalibreringstjänster tillgängliga.
Certifikat
Individually serialized thermometers are traceable to NIST; include a multi-language Statement of Accuracy and Traceability.
Uppfyllande
Tillverkad och testad av USA kvalitetsteam.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Individually serialized thermometers are traceable to NIST; include a multi-language Statement of Accuracy and Traceability.
För användning med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Typ av nedsänkning Partiell
Längd (engelska) Totalt 7.9 in.
Längd (metrisk) Totalt 200 mm
Max. Temperatur (metrisk) 150°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +150 °C
Noggrannhet ±1°C, ±1.5°C above 110°C
Indelning 1°C
Nedsänkningslängd 50 mm