Läs mer
Cytiva Envirochek™ Polyester HV-provtagningskapsel
Antal per förpackning:
1 st.
25/Pk., individuellt förpackad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Godkänd för koncentration och återvinning av Cryptosporidium-oocystor och Giardia-cystor från upp till 50 L vatten enligt EPA-metod 1623.1, med ett snabbare, säkrare och enklare protokoll än andra metoder inklusive bearbetning av upp till 8 prover samtidigt med vår shaker
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Urethanlim |
| Material (membran) | Spunnen polypropen |
| Porstorlek | 1 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 1300 cm 2 |
| Material för hölje | Polykarbonat |
| Antal per förpackning | 25/Pk., individuellt förpackad |
| Outlet stil | Rak slang Barb |