Läs mer
Cytiva Envirochek™ Supor™ Sampling Capsule
Antal per förpackning:
1 st.
25/förpackning, individuellt sidförpackade
Beskrivning
- Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Urethanlim |
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 1 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 1300 cm 2 |
| Material för hölje | Polykarbonat |
| Antal per förpackning | 25/förpackning, individuellt sidförpackade |
| Outlet stil | Rak slang Barb |