Läs mer
Cytiva Envirochek™ Supor™ Sampling Capsule
Produktkod. 17194221
Antal per förpackning:
1 st.
25/förpackning, individuellt sidförpackade
Produktkod. 17194221
Brand: Cytiva 12110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Envirochek™ capsules are approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water.
  • Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Urethanlim
Material (membran) Hydrofil PES
Porstorlek 1 μm
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 1300 cm 2
Material för hölje Polykarbonat
Antal per förpackning 1 st.
Outlet stil Rak slang Barb