Läs mer
Jenway™ Miljö-pH-elektrod med S7-kontakt för användning med modell 430
Beskrivning
- Typ: Kombination
- Ändtyp: Glödlampa
- pH-intervall: 0-11
- Temperaturområde: 0 till 50 °C
- Kroppsmaterial: Glas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kombination, förseglad |
| Korsning | Ringformig keramik |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 11 |
| För användning med (applikation) | Mätningar vid låga temperaturer eller i lösningar med låg jonstyrka. |
| Intern referens | HgCl |
| Isopotentiell punkt | 0 ±20mV |
| Svarstid | 95 % av slutavläsningen på 10 sekunder |
| Sluttning | 59,16 mV± 3mV vid 25 °C |
| Tips Typ | Glödlampa |
| Visa mer |