Läs mer
GVS Miljöytsamlingskit
Produktkod. 32178651
Change view
Medietyp:
Buffrad pepton
Butterfields-lösningen
D-E neutraliserande buljong
Letheen buljong
PBS
Pepton
Saltlösning
Inkluderar:
Bifogad skumpinna
Separat skumpinna
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Medietyp Inkluderar
32178651 D-E neutraliserande buljong Bifogad skumpinna
32177662 Butterfields-lösningen Separat skumpinna
32177963 Pepton Separat skumpinna
32178628 PBS Bifogad skumpinna
32178026 Butterfields-lösningen Bifogad skumpinna
32178021 Saltlösning Bifogad skumpinna
32178109 Buffrad pepton Bifogad skumpinna
32178391 Letheen buljong Bifogad skumpinna
32178520 Pepton Bifogad skumpinna
32178627 D-E neutraliserande buljong Separat skumpinna
32177776 PBS Separat skumpinna
32177617 Saltlösning Separat skumpinna
32177562 Buffrad pepton Separat skumpinna
32177698 Letheen buljong Separat skumpinna
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 32178651 missing translation for 'mfr' GVS missing translation for 'supplierNo' ESCKC2118X1656A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5645.00 SEK
    5107.85 SEK / Paket med 400
    Save 537.15 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
GVS Miljöytsamlingskit som finns i 10 ml fyller volymer med en högkvalitativ skumpinn.
  • Finns i 10 ml fyllningsvolymer
  • Med högkvalitativ skumpinna
  • Swab kan fästas säkert på locket och fungerar som ett smidigt 'handtag' för utmärkt kontroll vid provtagning
Specifications
Utseende Lila till gul/molnig
Typ av buljong D/E neutraliserande buljong
Färg Lila till gul
Upptäcker Bakteridödande eller bakteriostatisk aktivitet hos antiseptiska och desinfekterande kemikalier
Formatera Kit, tub, skumpinna
Medietyp D-E neutraliserande buljong
Produkttyp Förberedda mikrobiologirör
Sterilitet Icke-steril
Testtyp Miljötest
Fyll volym 10 mL
Formulering Neutraliserande ämnen
För användning med (applikation) Miljöprovtagning för livsmedels-, läkemedels-, bioteknik- och kosmetikindustrin
Inkluderar Bifogad skumpinna
Material Skumpuppen
Antal per förpackning 50
Förpackningstyp Rack/innerlåda, fodral
Kvantitet 10 mL