Läs mer
BINDER™ Miljömässiga ingångskammare för stabilitetstestning och förvaring
BIOPHARMA
Produktkod. 17852755 Handla allt BINDER Produkter
Mått (D x B x H) Inredning:
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17852755
Brand: BINDER™ 98000012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa walk-in-kammare erbjuder ett brett utbud av funktioner och fördelar för att möta kraven i stabilitetstestning. Idealiska testförhållanden upprätthålls inom ett brett temperaturområde, från 10 C till °50 C, °med en relativ luftfuktighet på 20 % till 90 % RH.
  • Relativ luftfuktighet noggrannhet av± 2,5 %
  • Temperaturnoggrannhet av± 1,5 °C
  • Kanalarbete för korrekt fördelning av luft
  • Högisolerade rumspaneler med U-värde på endast 0,21 W/m ²K
  • LED-belysning med rörelsedetektor
  • Rumselement av hög kvalitet, tillverkade i Tyskland
  • Inredning helt i rostfritt stål
  • Exteriör service tillgänglighet
  • Rumselement: Galvaniserad stålplåt, polyesterbelagd, vit, liknande RAL 9010, invändiga ytor i rostfritt stål
  • 4 tum/100 mm PU-skum U-värde: 0,21 W/m ²K
  • Golv: Golvöverlägg är kromnickelstål, mönstervalsat 5 WL
  • Ytbelastning: 50 000 N/m²
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Belysning LED
Material Galvaniserat stål
Antal hyllor 0
Pluggtyp EU, Storbritannien
Relativ luftfuktighet 20 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 50 °C
Typ Ingångskammare
Modell WIC2-230V
Temperaturenhetlighet ±1,5 K vid 40 °C och 75 % RH
Mått (D x B x H) Inredning 2400 x 3400 x 2270 mm
Mått (L x B x H) 2600 x 3600 x 2470 mm
Vikt (metrisk) 981 kg
Spänning 200/230 V
Wattal 2.7 kW
Amperage 11,5 A
Frekvens 50 Hz