Läs mer
Enviroxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enviroxime |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16+ |
| Formel vikt | 358.11 |
| Procent renhet | >95% |