Läs mer
Enzalutamide Carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30005297
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30005297 2.5 mg 2.5mg
30006171 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5598002.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1242137-15-0
Molekylformel C20H13F4N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 451.39
Synonym 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-benzoic Acid
LEDER O=C(O)C1=CC=C(N(C(N2C3=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C3)=S)C(C)(C)C2=O)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enzalutamide Carboxylic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13F4N3O3S/c1-19(2)17(30)26(11-4-3-10(9-25)14(7-11)20(22,23)24)18(31)27(19)12-5-6-13(16(28)29)15(21)8-12/h3-8H,1-2H3,(H,28,29)