Läs mer
Enzalutamide Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enzalutamide Carboxylic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13F4N3O3S/c1-19(2)17(30)26(11-4-3-10(9-25)14(7-11)20(22,23)24)18(31)27(19)12-5-6-13(16(28)29)15(21)8-12/h3-8H,1-2H3,(H,28,29) |